Merck
CBL162
Sigma-Aldrich
抗CD9抗体、クローンMM2/57
clone MM2/57, Chemicon®, from mouse
別名:
MRP-1, DRAP-27
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MM2/57, monoclonal
化学種の反応性
human, rabbit, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD9(928)
特異性
この抗体は、非還元血小板細胞膜のゲル上で25 kDa分子量バンドと反応し、ヨウ素125標識血小板から同様のバンドを免疫沈降します。抗原は、好酸球、顆粒球、単球および数多くの間質細胞で発現します。このCD9抗原は、NおよびC末端が細胞質に局在する細胞表面タンパク質のTM4スーパーファミリーに属します。
免疫原
ヒト血小板糖タンパク質
アプリケーション
免疫組織染色: リンパ系組織および上皮組織で分染した血小板、単球およびプレB細胞の凍結切片
血小板阻害および凝集の研究
最適な希釈濃度は、ご自身で 決定してください。
抗CD9抗体 クローンMM2/57は、CD9のレベルを検出します。また、FC、IP、WB、IHでの使用が文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリ
炎症および免疫学
研究のサブカテゴリ
免疫グロブリンおよび免疫
物理的形状
このモノクローナル抗体は、10 mMアジ化ナトリウムと1 mg/mLウシ血清アルブミンを含有するリン酸緩衝生理食塩水に100 μg/mLの濃度で存在します。 実験室では、その特定の用途に使用する最適な作業用抗体価を決定することが推奨されます。
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
4°Cで出荷日から1年間
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
CBL162:
CBL162-K:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dmitry Ter-Ovanesyan et al.
eLife, 10 (2021-11-17)
Extracellular vesicles (EVs) are released by all cells into biofluids and hold great promise as reservoirs of disease biomarkers. One of the main challenges in studying EVs is a lack of methods to quantify EVs that are sensitive enough and
Anna Lischnig et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 21(9), 100273-100273 (2022-08-03)
There is a long-held consensus that several proteins are unique to small extracellular vesicles (EVs), such as exosomes. However, recent studies have shown that several of these markers can also be present in other subpopulations of EVs to a similar
Olivia Ruhen et al.
Biomedicines, 9(1) (2020-12-31)
There is increasing recognition of circulating tumour DNA (ctDNA) as a non-invasive alternative to tumour tissue for the molecular characterisation and monitoring of disease. Recent evidence suggests that cancer-associated changes can also be detected in the DNA contained within extracellular
Stimulus-response coupling in human platelets activated by monoclonal antibodies to the CD9 antigen, a 24 kDa surface-membrane glycoprotein.
Carroll, R C, et al.
The Biochemical Journal, 266, 527-535 (1990)
Julia Dancourt et al.
Scientific reports, 13(1), 1086-1086 (2023-01-20)
Extracellular vesicles (EVs) are biological vehicles that are thought to mediate cell-cell communication via the transfer of biomolecules from donor to acceptor cells. Repurposing those natural vesicles into therapeutics delivery vectors is a high priority challenge for translational science. Here
資料
This page shows the long-term culture and in-plate staining protocols using the CellASIC ONIX Microfluidic platform.