安全性情報
CB1036
Sigma-Aldrich
Anti-S100A7 Mouse mAb (1A4)
liquid, clone 1A4, Calbiochem®
別名:
Anti-S100 Calcium Binding Protein A7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A4, monoclonal
フォーム
liquid
含まれません
preservative
交差性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... S100A7(6278)
詳細
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~10 kDa S100A7 protein.
Recognizes the ~10 kDa S100A7 protein in A431 cells.
This Anti-S100A7 Mouse mAb (1A4) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of S100A7.
免疫原
Full-length, recombinant, human S100A7 (aa 1-102)
アプリケーション
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
物理的形状
In PBS, pH 7.2.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
アナリシスノート
Negative Control
293T cells
Positive Control
A-431 cells
その他情報
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
CB1036-100UG:
試験成績書(COA)