Merck
BX1791
Supelco
Isobutyl Alcohol
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Isobutyl Alcohol, Isobutanol, 2-Methyl-1-propanol, 2-methyl-1-propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2OH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
201-148-0
bp:
106-108 °C/1013 hPa
グレード
reagent
品質水準
認証
meets USP/NF
蒸気圧
12 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
不純物
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as butyraldehyde)
≤0.02% Carbonyl compounds (as 2-butanone)
≤0.1% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 80 g/L in H2O)
bp
106-108 °C/1013 hPa
mp
-108 °C
転移温度
flash point 28 °C
溶解性
85 g/L
密度
0.802 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OCC(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Assay (GC): 99.0% min
Carbonyl compounds (as 2-butanone): 0.02% max
Carbonyl compounds (as butyraldehyde): 0.01% max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Solubility in water: To pass test
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Water (H2O): 0.1% max
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BX1791-5:
BX1791-1:
BX1791-901:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
イソ酪酸 99%
Sigma-Aldrich
I1754
イソ酪酸