Merck
BX1780
Supelco
Butyl Alcohol
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Butyl Alcohol, 1-Butanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)2CH2OH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-751-6
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気圧
6.7 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.4% (GC)
形状
liquid
不純物
≤0.0008 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as butyraldehyde)
≤0.1% Water (H2O)
≤0.2% Di-n-Butyl ether [(C4 H9)2 O]
蒸発残留物質
≤0.005%
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
転移温度
flash point 34 °C
溶解性
66 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Assay (GC): 99.4% min
Carbonyl compounds (as butyraldehyde): 0.01% max
Color (APHA): 10 max
Di-n-Butyl ether [(C4 H9)2 O]: 0.2% max
Evaporation residue: 0.005% max
Form: Clear liquid
Titrable acid: 0.0008meq/g max
Water (H2O): 0.1% max
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BX1780-20:
BX1780-5:
537993-901:
BX1780-901:
BX1780-6:
SA537993-18L:
試験成績書(COA)