安全性情報
BW-10X5ML-U
Millipore
Anti-CDE (clone MS-24/MS-201/MS-26/MS-80) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-CDE from the clone MS-24/MS-201/MS-26/MS-80, Human IgM/IgG, Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
MS-24, MS-201, MS-80 Human IgM/MS-26 Human IgG, monoclonal
フォーム
liquid
包装
pkg of 10 × 5 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
濃度
70-90 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
アイソタイプ
IgG
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only.
アプリケーション
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Unlabeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
BW-10X5ML-U:
試験成績書(COA)