Merck
AX0445
Supelco
Reagent Alcohol
89.5-91.5% ethanol basis, Reagent, OmniSolv®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6O
CAS番号:
分子量:
46.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
製品名
Alcohol, Reagent, OmniSolv®
グレード
reagent
品質水準
アッセイ
89.5-91.5% ethanol basis
フォーム
liquid
組成
isopropyl alcohol, 4.0-6.0%
methanol, 3.5-5.5%
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.04% Water (H2O)
≤0.04 μeq/g Titrable base
≤0.3 μeq/g Titrable acid
蒸発残留物質
≤4 ppm
APHA: ≤10
転移温度
flash point 12 °C
UV cutoff
≤205 nm
UV吸収
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.65
λ: 220 nm Amax: ≤0.35
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 250 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reagent, OmniSolv®
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
物理的形状
To each 100 parts of SD 3A Alcohol are added 5 parts of Isopropyl Alcohol
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (Ethanol)89.5-91.5%Assay (Isopropyl alcohol)4.0-6.0%Assay (Methanol)3.5-5.5%Color (APHA)10 maxEvaporation residue4ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.3µeq/g maxTitrable base0.04µeq/g maxUV Abs. at 205 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.65AU maxUV Abs. at 220 nm0.35AU maxUV Abs. at 230 nm0.20AU maxUV Abs. at 250 nm0.04AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off205nm maxWater (H2O)0.04% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX0445AD-39:
AX0445-901:
AX0445-1:
AX0445-6:
試験成績書(COA)