Merck
AX0151
Supelco
アセトニトリル
≥99.9% (GC), anhydrous, Biosynthesis, OmniSolv®
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
200-835-2
product name
アセトニトリル, anhydrous, Biosynthesis OmniSolv®, ≥99.9% (GC)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
詳細
gradient analysis: <=0.003 at 210nm
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
不純物
≤0.16 μeq/g Titrable base
≤0.20 ppm Free amine (as dimethylamine)
≤0.8 μeq/g Titrable acid
≤10 ppm Water (H2O)
蒸発残留物質
≤1 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
転移温度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤189 nm
UV吸収
λ: 189 nm Amax: ≤1.00
λ: 195 nm Amax: ≤0.15
λ: 210 nm Amax: ≤0.03
λ: 230 nm Amax: ≤0.005
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
AX0151P-1 is packaged in poly-coated glass bottles.
anhydrous, Biosynthesis OmniSolv®
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidFree amine (as dimethylamine)0.20ppm maxGradient at 210 nm0.003AU maxInfrared SpectrumConforms to standardRefractive index (at 20°C)1.343-1.345Titrable acid0.8µeq/g maxTitrable base0.16µeq/g maxUV Abs. at 189 nm1.00AU maxUV Abs. at 195 nm0.15AU maxUV Abs. at 210 nm0.03AU maxUV Abs. at 230 nm0.005AU maxUV Abs. at 250 nm0.005AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Cut-off189nm maxWater (H2O)10ppm max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX0151-1:
AX0151-NS20:
US1AX0151/38:
AX0151-39:
US1AX0151TW/39:
US1AX0151/37:
AX0151P-1:
US1AX0151/39:
AX0151-37:
AX0151AC-39:
US1AX0151SG/31:
AX0151BH-38:
AX0151IS-38:
AX0151-40:
AX0151-901:
AX0151IP-31:
US1AX0151/5:
AX0151SG-31:
US1AX0151NK/38:
US1AX0151SI/31:
AX0151-31:
AX0151NK-38:
AX0151MI-31:
AX0151-6:
AX0151PN-39:
US1AX0151IX/39:
US1AX0151/36:
AX0151VL-37:
AX0151VL-33:
AX0151SI-31:
AX0151RC-38:
US1AX0151VL/37:
AX0151CM-40:
AX0151TW-39:
AX0151-5:
AX0151AV-39:
US1AX0151/NS20:
AX0151CF-37:
AX0151-38:
AX0151IN-38:
AX0151SH-38:
US1AX0151IS/38:
AX0151BS-38:
US1AX0151IT/31:
AX0151IT-31:
AX0151-NP20:
AX0151-36:
AX0151IX-39:
US1AX0151/40:
US1AX0151OG37:
AX0151CF-38:
試験成績書(COA)