Merck
AX0074
Supelco
酢酸
HPLC, Meets ACS Specifications
別名:
氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-580-7
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.07 (vs air)
蒸気圧
15.4 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0004 meq/g Titrable base
≤0.01% Acetic anhydride [(CH3CO)2O]
蒸発残留物質
≤5 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
転移温度
flash point 39 °C
溶解性
602.9 g/L
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.4 ppm
微量陽イオン
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Ni: ≤0.1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
UV吸収
λ: 255 nm Amax: ≤1.0
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
AX0074-2 and AX0074-6 are packaged in poly-coated glass bottles.
HPLC, Meets ACS Specifications
アナリシスノート
Acetic anhydride [(CH3CO)2O]0.01% maxAssay (GC)99.7% minChloride (Cl)0.4ppm maxColor (APHA)10 maxCopper (Cu)0.1ppm maxDilution testTo pass testEvaporation residue5ppm maxFormClear liquidHeavy metals (as Pb)0.5ppm maxIron (Fe)0.2ppm maxNickel (Ni)0.1ppm maxSubstances reducing dichromateTo pass testSubstances reducing permanganateTo pass testSulfate (SO4)0.4ppm maxTitrable base0.0004meq/g maxUV Absorbance (1 cm, 255 nm)1.0AU maxUV Absorbance (1 cm, 280 nm)0.05AU maxUV Absorbance (1 cm, 350 nm)0.02AU maxWater (H2O)0.1% max
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX0074-901:
AX0074-2:
AX0074-6:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
酢酸 EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
SAFC
137130
酢酸