主要文書
AT11/2-3D0
Millipore
NovaSeptum® ホルダーGS
別名:
NovaSeptum Holder GS, 1-port TC25, EP+Glass blasted, NO PTFE coating
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104105
eCl@ss:
36101790
物質
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435)
blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
品質水準
ニードルサイズ
1.0 mm
無菌性
sterile
メーカー/製品名
NovaSeptum®
フィッティング
25 mm TC inlet
25 mm TC outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
毎回の製品サンプリングは、製造プロセス全体で極めて重要です。不正確な結果や偽陽性結果は隔離へとつながり、さらには分析の繰り返しが必要になることもあります。
NovaSeptum® ホルダーGSを使えば、もはやコンタミを恐れる必要はありません。無菌・滅菌プロセスに最適な閉鎖系デザインにより、サンプルはサンプリングポイントから分析まで確実に隔離されます。 また、NovaSeptum® では、デッドレッグ(配管中の流れのない滞留しやすい場所)のないコンパクトなデザインで貴重な材料を節約できます。
幅広いスタンダード・カスタムコネクターで、必要とされるどこででもサンプルを回収できることが保証されます。高純度サンプリングユニットは、0ならびにタンパク質、複合糖質、低分子への非常に低い親和性が求められるアプリケーションに最適です。保管と取扱いが簡単なフラットバッグで提供しています。
特徴および利点
表面仕上げ、外装:電子研磨機でRa 0.5μmまで研磨、ガラスブラスト加工済み
法的情報
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany