Merck
APFA04700
Millipore
グラスファイバーメンブレンフィルター、1.6 μm孔径
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
別名:
グラスファイバーフィルター(バインダー樹脂なし)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
glass fiber membrane
plain filter
white filter
認証
suitable for ISO 21675 2019
詳細
1.6 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 47 mm diameter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
5 mL/min-cm2 water flow rate
500 °C max. temp.
直径
47 mm
フィルタ直径
47 mm
厚さ
1 mm
重量分析抽出物
300%
ポアサイズ
1.6 μm pore size
90 % porosity
アプリケーション
PFAS testing
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:APFA
フィルタータイプ:デプスフィルター
概要
Millipore繊維ディスクフィルターは、幅広い流量と処理性能のものが用意されています。メルクのグラスファイバーフィルターは、バインダー樹脂付きとなしのものがあり、EO、γ、または高圧蒸気(1 barで121°C)で滅菌できます。
グラスファイバーフィルター、バインダー樹脂付き:
バインダー樹脂付きMilliporeフィルターは優れた湿潤強度を有し、特に高度に汚染されている液体の定性分析と予備ろ過に最適です。また、水溶液の浄化にも幅広く使用されています。
タイプAP15
•汚れ保持性能が最も低い
•0.2~0.6 µmフィルターに推奨されるプレフィルター
タイプAP20
•AP15フィルターよりも保持力が低く、汚れ保持性能が高い
•0.8~8.0 µmフィルターに推奨されるプレフィルター
•保護タイプAP15フィルターよりも上流で使用する
タイプAP25
•厚みが増すことで、AP20と同じ保持力とAP20より高い汚れ保持性能を達成
•0.9~8 µmフィルターに推奨されるプレフィルターで、特にタンパク液や高度に汚染されている液体に推奨される
•保護タイプAP15フィルターよりも上流で使用する
グラスファイバーフィルター、バインダー樹脂なし:
バインダー樹脂のないフィルターは、500°Cまで過熱しても構造的完全性を維持でき、重量が減少しません。そのため、重量分析や高温ガスのろ過に使用できます。
タイプAPFA
•高流量でも効率よく微粒子を保持する
•廃水のモニタリングおよびガス中の浮遊粒子(煙突の煙など)の収集に推奨される
•生物化学的アプリケーションに使用する(例えば、細胞の採取、およびタンパク質または核酸沈殿物のろ過)
タイプAPFB
•タイプAPFAフィルターよりも湿潤時の機械的強度が高く、汚れ積載量に優れている
•液体の浄化、微粒子懸濁液中の個体の定量化、およびシンチレーション計数に使用する
タイプAPFC
•タイプAPFAフィルターよりも、特に微粒子と微生物の除去における保持力が高い
•飲料水中の懸濁固形物の総量の測定に使用する
•タンパク質または核酸TCA沈殿物のろ過、ならびに細胞および微生物の採取に使用する
タイプAPFD
•高流量で保持力の低い厚みのあるフィルター
•1.0 µmよりも大きい粒子を含む懸濁液の浄化に使用する
タイプAPFF
•タンパク質、核酸、および血清沈殿物などの、極めて微細な粒子のろ過に使用する
•TCLP分析に用いるUSEPA法1311に推奨される
タイプAP40
•Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨される
•TCLP分析に用いるUSEPA法1311に推奨される
•サンプルろ過後に発火して550°C(1022°F)に達しても、構造的完全性を維持し、重量減少がない
•廃水中および産業廃水中の揮発性浮遊物質の測定に推奨される
アプリケーション
  • 微粒子保持
  • 廃液のモニタリング
  • 気体中の浮遊粒子の回収
  • 細胞の回収
  • タンパク質または拡散の沈殿物のろ過