主要文書
AP2525725
Millipore
PREFLTR THICK 257MM 25/PK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
物質
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophilic
パラメーター
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
フィルタ直径
257 mm
厚さ
1 mm
ポアサイズ
2.0 μm pore size
90 % porosity
詳細
フィルターコード:AP25
フィルタータイプ:デプスフィルター