Merck
AP192A
Sigma-Aldrich
Donkey Anti-Mouse IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate, Species Adsorbed
0.6 mg/mL, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
0.6 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
Mouse IgG (H+L) (absorbed for minimal cross-reactivity to Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Syrian Hamster, Horse, Human, Sheep, Rabbit, and Rat Serum Proteins)
アプリケーション
ELISA and Western Blotting at 1:5000 - 1:50,000 dilution.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
This Donkey anti-Mouse IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate, Species Adsorbed is validated for use in ELISA, WB for the detection of Donkey Mouse IgG.
物理的形状
Lyophilized. Buffer = 0.01M Tris-HCl, 0.25M NaCl, pH 8.0, with 15mg/mL BSA and 0.05% Sodium Azide.
RECONSTITUTION:
Reconstitute to 1.0 mg/mL with 0.5 mL sterile distilled water.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AP192A:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A pitfall in diagnosis of human prion diseases using detection of protease-resistant prion protein in urine. Contamination with bacterial outer membrane proteins.
Hisako Furukawa, Katsumi Doh-ura, Ryo Okuwaki, Susumu Shirabe, Kazuo Yamamoto et al.
The Journal of Biological Chemistry null