Merck
AP189P
Sigma-Aldrich
Donkey Anti-Rat IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
アプリケーション
ロバ抗ラットIgG抗体、HRPコンジュゲート、動物種吸収処理済みは、ロバIgGのレベルを検出します。ELISA、WBでの使用が発表され、検証されています。&&&
研究のカテゴリ
二次& コントロール抗体
研究のサブカテゴリ
二重標識用吸着処理済み二次抗体
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
AP189P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guo-Cai Li et al.
Cancer science, 101(12), 2546-2553 (2010-10-15)
The effects of mesenchymal stem cells (MSC) on the growth and metastasis of human malignancies including hepatocellular carcinoma (HCC) are controversial, and the underlying mechanisms are not yet understood. The aim of this study was to explore the role of
Taifeng Zhou et al.
eLife, 9 (2020-03-19)
Mechanical forces are fundamental regulators of cell behaviors. However, molecular regulation of mechanotransduction remain poorly understood. Here, we identified the mechanosensitive channels Piezo1 and Piezo2 as key force sensors required for bone development and osteoblast differentiation. Loss of Piezo1, or