安全性情報
AP180A
Sigma-Aldrich
ロバ抗ヤギIgG抗体、アルカリホスファターゼコンジュゲート、吸収処理済み
0.6 mg/mL, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
donkey
品質水準
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
goat
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
0.6 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
ヤギIgG(H+L)(ニワトリ、モルモット、シリアンハムスター、ウマ、ヒト、マウス、ウサギ、ラットの血清タンパク質に対する交差反応性を最小限に抑えるために吸収処理済み)
アプリケーション
ELISAおよびウェスタンブロッティングは希釈率1:5000~1:50,000で使用。最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
このロバ抗ヤギIgG抗体、アルカリホスファターゼコンジュゲート、吸収処理済みは、ロバ抗ヤギIgGの検出に関して、ELISAおよびWBにおける使用が検証されています。
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
研究のサブカテゴリ
二重標識用吸収処理済み二次抗体
物理的形状
凍結乾燥済み。バッファー = 0.01 M Sodium Phosphate、0.25 M NaCl含有(pH 8.0)
再溶解:
0.5 mLの滅菌蒸留水で溶解して1.0 mg/mLに調製。
保管および安定性
凍結乾燥した製品は、2~8°Cで最長12か月保存できます。溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2~8°Cで数週間安定です。 さらに希釈した場合は、1日以内に使用してください。 溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12カ月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AP180A:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthew W Rice et al.
PloS one, 9(6), e100054-e100054 (2014-06-19)
Perturbations in metabolism are a well-documented but complex facet of schizophrenia pathology. Optimal cellular performance requires the proper functioning of the electron transport chain, which is constituted by four enzymes located within the inner membrane of mitochondria. These enzymes create