Merck
AP1504200
Millipore
バインダ樹脂グラスファイバーメンブレンフィルター、1.0 μm孔径
Millipore, filter diam. 42 mm, hydrophilic
別名:
バインダー付きグラスファイバーフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
詳細
1.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 42 mm diameter
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
100 °C max. temp.
フィルタ直径
42 mm
厚さ
790 μm
ポアサイズ
1.0 μm pore size
90 % porosity
輸送温度
ambient
アプリケーション
  • 0.2 ~ 0.6 μmフィルター用の前ろ過
  • 定性分析
  • 水溶液の清澄化