安全性情報
AP136A
Sigma-Aldrich
ヤギ抗ラットIgG抗体、アルカリホスファターゼ結合体
0.6 mg/mL, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
0.6 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
ラットIgGγ鎖と反応し、またすべてのラット免疫グロブリンクラス由来の軽鎖とも反応します。IEPでは全ラット血清に対して単一特異的です。ウサギ抗ヤギ全血清に対して実行した場合、10 mg/mL濃度でのIEPではシングルバンドです。
免疫原
プールされた正常ラット血清から単離した高純度ラットIgG。
アプリケーション
ELISA:1:5,000~1:50,000。
ウェスタンブロッティング:1:5,000~1:50,000。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
ヤギ抗ラットIgG抗体、アルカリホスファターゼ結合体は、ELISAおよびWBに適したラットIgGに対する抗体です。
研究カテゴリー
二次抗体およびコントロール抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン検出用二次抗体
関連事項
置換品:AP140A
物理的形状
再溶解:
滅菌蒸留水で再溶解し、バイアルラベルに記載されている容量と一致させてください。本製品を室温で1~2時間立てておいても完全に透明にならない場合は、遠心分離またはボルテックスしてください。
保管および安定性
凍結乾燥材料を2~8°Cで開封まで保存してください。再溶解後のこの製品は、2~8°Cで数週間、未希釈溶液として安定です。冷凍しないでください。再溶解後にさらに保存する場合は、同量のグリセロールを添加して50%グリセロールの最終濃度にしてください。2~8°Cで最大12カ月保存できます。グリセロールを添加すると、タンパク質と緩衝塩の濃度が半減するため注意が必要です。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AP136A:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novalia Pishesha et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(12), 3157-3162 (2017-03-09)
Current therapies for autoimmune diseases rely on traditional immunosuppressive medications that expose patients to an increased risk of opportunistic infections and other complications. Immunoregulatory interventions that act prophylactically or therapeutically to induce antigen-specific tolerance might overcome these obstacles. Here we
Mayanka Awasthi et al.
Journal of cell science, 135(10) (2022-05-04)
The primary cilium is a cellular compartment specialized for receipt of extracellular signals that is essential for development and homeostasis. Although intraciliary responses to engagement of ciliary receptors are well studied, fundamental questions remain about the mechanisms and molecules that