由来生物
goat
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
アプリケーション
Research Category
二次抗体及びコントロール抗体
二次抗体及びコントロール抗体
Research Sub Category
全免疫グロブリン検出用二次抗体
全免疫グロブリン検出用二次抗体
Goat anti-Human IgA Antibody, IgG & IgM, FITC conjugate detects level of Human IgA & has been published & validated for use in IF.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AP120F:
試験成績書(COA)