安全性情報
AP1138
Sigma-Aldrich
Anti-ARSA Mouse pAb
liquid, Calbiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
含まれません
preservative
交差性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARSA(410)
詳細
Anti-ARSA, mouse polyclonal, recognizes the ~55 kDa ARSA protein in human lymph node tissue. It is validated for Western blotting and paraffin sections.
Purified mouse polyclonal antibody. Recognizes the ~55 kDa ARSA protein.
Recognizes the ~55 kDa ARSA protein in human lymph node tissue.
免疫原
Full length human ARSA (aa 1-507)
Human
アプリケーション
Immunoblotting (1-5 &microg/ml)
Paraffin Sections (3 &microg/ml)
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
物理的形状
In PBS, pH 7.2.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
アナリシスノート
Positive Control
Human lymph node tissue
その他情報
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
AP1138-50UG:
試験成績書(COA)