安全性情報
AC111P
Sigma-Aldrich
ヤギ抗マウスIgG抗体、動物種吸収処理済み、HRP結合体
from sheep, peroxidase conjugate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
sheep
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse
テクニック
western blot: suitable
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、病原体に対する免疫応答をつかさどる糖タンパク質免疫グロブリンファミリーに属します。IgGは、自然免疫エフェクター細胞を動員し、炎症反応を誘導することによって、免疫応答に貢献しています。このような炎症反応は、IgG分子上のシアリル化Fcフラグメントと相互作用するFc受容体によって媒介されます。
特異性
ニワトリIgY、またはヒト、ラット、ウサギ、モルモットおよびハムスターのIgGに対する交差反応を確実に最小限に抑えるため、HRP結合前に動物種吸収処理を行い、ELISAによってテストされています。ただし、他の動物種の免疫グロブリンと交差反応する可能性はあります。
非結合型抗体(カタログ番号:AC111)を用いたELISA分析では、マウスIgG全分子(IgG>>IgG2a>IgG>>>>IgG1)と反応し、マウスIgAやIgMとは交差反応しませんでした。
免疫原
精製マウスIgG
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:4,000で使用、10 µgのHeLa細胞ライセートを用いたウェスタンブロッティングで、マウスモノクローナルGAPDH抗体(カタログ番号:MAB374)使用後の標的バンドのラベリングにおいて検証されています。
ヒツジ抗マウスIgG抗体、動物種吸収処理済み、HRP結合(カタログ番号:AC111P)は、HRP結合型の二次抗体で、ウェスタンブロッティングでの使用が検証されています。さらに、マウスIgAおよびIgM、ニワトリIgY、さらにヒト、ラット、ウサギ、モルモット、ハムスター由来のIgGに対して交差反応はほとんどまたは全くしません。
研究カテゴリー
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
すべて
品質
A431細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:4,000で使用し、このHRP結合二次抗体(カタログ番号:AC111P)の性能は、10 µgのA431細胞ライセートを用いたウェスタンブロッティングで、マウスモノクローナルGAPDH抗体(カタログ番号:MAB374)使用後の標的バンドのラベリングにおいて検証されています。
ターゲットの説明
実測値:約150.0 kDa
関連事項
先発品:AP300P
物理的形状
硫酸アンモニウム
精製ヒツジポリクローナル抗体PBS溶液、StabilZyme® HRP結合スタビライザーおよび0.05%ProClin付き
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
法的情報
StabilZyme is a registered trademark of SurModics, Inc.
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
AC111P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jian Shen et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 25(11), 5269-5282 (2021-05-07)
The blood-brain barrier (BBB) damage is a momentous pathological process of ischaemic stroke. NADPH oxidases 4 (NOX4) boosts BBB damage after ischaemic stroke and its expression can be influenced by microRNAs. This study aimed to probe into whether miR-92b influenced
Navatha Shree Polavaram et al.
Bone research, 9(1), 24-24 (2021-05-16)
Understanding the role of neuropilin 2 (NRP2) in prostate cancer cells as well as in the bone microenvironment is pivotal in the development of an effective targeted therapy for the treatment of prostate cancer bone metastasis. We observed a significant
Xiaojing Sun et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 140, 68-76 (2020-03-10)
The large conductance Ca2+-activated K+ (BK) channels, composed of the pore-forming α subunits (BK-α, encoded by KCNMA1 gene) and the regulatory β1 subunits (BK-β1, encoded by KCNMB1 gene), play a unique role in the regulation of coronary vascular tone and
Wenling Dai et al.
International journal of molecular medicine, 44(4), 1197-1204 (2019-08-23)
Melatonin (N‑acetyl‑5‑methoxytryptamine; MT) has been shown to have a protective effect against sepsis‑induced renal injury, however, the mechanisms underlying the function of MT remain to be elucidated. Therefore, in the present study, the potential mechanisms underlying the preventive role of
Julie M Neurohr et al.
The Journal of experimental biology, 224(19) (2021-09-29)
An unavoidable consequence of aerobic metabolism is the production of reactive oxygen species (ROS). Mitochondria have historically been considered the primary source of ROS; however, recent literature has highlighted the uncertainty in primary ROS production sites and it is unclear