ABT180
Anti-CDCP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
CUB domain-containing protein 1, Membrane glycoprotein gp140, Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, SIMA135, Transmembrane and associated with src kinases, CD318
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDCP1(64866)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 and a 1:500 dilution from a representative lot detected CDCP1 in human breast carcinoma sections.
品質
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CDCP1 in 10 µg of human pancreas tumor tissue lysate.
ターゲットの説明
アナリシスノート
Human pancreas tumor tissue lysate
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABT180:
試験成績書(COA)