ABT1383
Anti-phospho-Keratin-18 Antibody (Ser52)
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Keratin, type I cytoskeletal 18, Ser52-phosphorylated, Cell proliferation-inducing gene 46 protein, Ser52-phosphorylated, CK-18, Ser52-phosphorylated, Cytokeratin-18, Ser52-phosphorylated, K18, Ser52-phosphorylated, Keratin-18, Ser52-phosphorylated
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer52)
遺伝子情報
human ... KRT18(3875)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected upregulated Keratin-18 Ser52 phosphorylation in 10 µg lysate from phosphatase inhibitors Calyculin A- and Okadaic acid-treated HEK293 cells.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABT1383:
試験成績書(COA)