安全性情報
ABS549
Sigma-Aldrich
Anti-MuSK Antibody
serum, from rabbit
別名:
Muscle, skeletal receptor tyrosine-protein kinase, Muscle-specific tyrosine-protein kinase receptor, MuSK, Muscle-specific kinase receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MUSK(4593)
詳細
MuSKは筋・骨格受容体トリプシン-タンパク質キナーゼ、筋特異性トリプシン-タンパク質キナーゼ受容体、筋特異性キナーゼ受容体などの名前でも知られており、遺伝子MUSKによってコード化されます。MUSKは神経筋接合部(NMJ)の形成と保持において中心的な役割を担う重要な筋特異性受容体チロシンキナーゼです。NMJは運動ニューロンと骨格筋の橋渡しをする特別なシナプスです。筋管において活性化されたMuSKは、サブシナプス核における遺伝子の特定発現、アクチン細胞骨格の再組織化、シナプス後膜におけるアセチルコリン受容体のクラスター化などのさまざまな過程を制御することによってNMJの形成を調節します。CNSにおいても、Muskはコリン作動性反応、シナプス可塑性、記憶機能などの仲介で一定の役割を果たします。MuSKは筋細胞神経筋接合部のシナプス後細胞膜側に局在する膜結合タンパク質です。
免疫原
エピトープ:細胞外ドメイン
マウスMuSKの細胞外ドメインに相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Anti-MuSK AntibodyはMuSKに対する抗体であり、ウェスタンブロッティング、IHC & IPで使用できます。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットを使用して、C2C12細胞ライセート中のMuSKを検出しました(Simeone, L., et al. (2010). The Journal of Neuro.30(19):6620-6634)。
免疫組織染色:代表的なロットを使用して、マウスのヒラメ筋組織中のMuSKを検出しました(Simeone, L., et al. (2010).The Journal of Neuro.30(19):6620-6634)。
免疫沈降:代表的なロットを使用して、C2C12細胞ライセート中のMuSKを免疫沈降させました(Simeone, L., et al. (2010).The Journal of Neuro.30(19):6620-6634)。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
シグナル伝達神経科学
品質
HEK293細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング: この抗体を希釈倍率1:1,000で使用して、HEK293細胞ライセート10 µg中のMuSKを検出しました。
ターゲットの説明
実測値:約110 kDa。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含有する血清ウサギポリクローナル抗体。
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABS549:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luca Simeone et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 30(19), 6620-6634 (2010-05-14)
Erbin, a binding partner of ErbB2, was identified as the first member of the LAP family of proteins. Erbin was shown at postsynaptic membranes of the neuromuscular junction (NMJ) or in cultured C2C12 myotubes (1) to be concentrated, (2) to
Patrick Scotton et al.
The Journal of biological chemistry, 281(48), 36835-36845 (2006-10-03)
Agrin induces the aggregation of postsynaptic proteins at the neuromuscular junction (NMJ). This activity requires the receptor-tyrosine kinase MuSK. Agrin isoforms differ in short amino acid stretches at two sites, called A and B, that are localized in the two
Tatiana Cheusova et al.
Journal of neurochemistry, 99(2), 450-457 (2006-08-11)
One of the master regulators of postsynaptic neuromuscular synaptogenesis is the muscle-specific receptor tyrosine kinase (MuSK). In mammals prominent MuSK expression is believed to be restricted to skeletal muscle. Upon activation by nerve-derived agrin MuSK-dependent signalling participates in both the
Asma Ben Ammar et al.
PloS one, 8(1), e53826-e53826 (2013-01-18)
Congenital myasthenic syndromes (CMSs) are a heterogeneous group of genetic disorders affecting neuromuscular transmission. The agrin/muscle-specific kinase (MuSK) pathway is critical for proper development and maintenance of the neuromuscular junction (NMJ). We report here an Iranian patient in whom CMS
Tatiana Cheusova et al.
Genes & development, 20(13), 1800-1816 (2006-07-05)
The release of Agrin by motoneurons activates the muscle-specific receptor tyrosine kinase (MuSK) as the main organizer of subsynaptic specializations at the neuromuscular junction. MuSK downstream signaling is largely undefined. Here we show that protein kinase CK2 interacts and colocalizes