コンテンツへスキップ
Merck
すべての画像(1)

主要文書

安全性情報

ABS402

Sigma-Aldrich

Anti-CDKL5 NT Antibody

from rabbit, purified by affinity chromatography

別名:

Cyclin-dependent kinase-like 5, CDKL5

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41

由来生物

rabbit

抗体製品の状態

affinity isolated antibody

抗体製品タイプ

primary antibodies

クローン

polyclonal

精製方法

affinity chromatography

化学種の反応性

mouse, rat

テクニック

western blot: suitable

NCBIアクセッション番号

UniProtアクセッション番号

輸送温度

wet ice

ターゲットの翻訳後修飾

unmodified

遺伝子情報

mouse ... Cdkl5(382253)

詳細

Cyclin-dependent kinase-like 5 (CDKL5) is a serine/threonine-protein kinase that mediates phosphorylation of Methyl-CpG-binding protein 2 (MECP2). MECP2 is a chromosomal protein that binds to methylated DNA, specifically to a single methyl-CpG pair. MECP2 mediates transcriptional repression through interaction with histone deacetylase and the corepressor SIN3A.

免疫原

GST-tagged recombinant protein corresponding to mouse CDKL5 near the N-terminus.

アプリケーション

Anti-CDKL5 NT Antibody is a highly specific rabbit polyclonal antibody, that targets Cyclin-dependent kinase-like 5 & has been tested in western blotting.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CDKL5 in mouse brain tissue expressing wild type CDKL5 and not in mouse brain tissue expressing knockout CDKL5.

品質

Evaluated by Western Blotting in rat brain tissue lysate.

Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CDKL5 in 10 µg of rat brain tissue lysate.

ターゲットの説明

~ 115 kDa observed

その他情報

Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.

適切な製品が見つかりませんか。  

製品選択ツール.をお試しください

保管分類コード

12 - Non Combustible Liquids

WGK

WGK 1

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

ABS402:


試験成績書(COA)

製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)