精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), nematode (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
Gタンパク質
品質
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected RhoA family GTPase in 10 µg of HL-60 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABS1848:
試験成績書(COA)