安全性情報
ABN78B
Sigma-Aldrich
Anti-NeuN (rabbit) Antibody, Biotin Conjugate
from rabbit, biotin conjugate
別名:
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Rbfox3(52897)
詳細
ABN78は、抗NeuN抗体 クローンA60(MAB377)のウサギポリクローナル抗体です。抗NeuN抗体は、試験を行ったすべての脊椎動物のほとんどのCNSおよびPNS神経細胞型に存在するDNA結合ニューロン特異的タンパク質であるNeuNを特異的に認識する、高度に特徴づけられ、引用されているマウスモノクローナル抗体です。NeuNタンパク質の分布は、胎児と成人の脳の両方において、神経核、核周囲組織、および近位の神経突起に明らかに限定されていますが、すべての年齢でNeuNによって認識されないニューロンがあります。例えば、INL網膜細胞、カハール・レチウス細胞、プルキンエ細胞、下オリーブ核および歯状核ニューロン、交感神経節細胞などです。免疫組織染色で検出可能なNeuNタンパク質は、ニューロンの細胞周期からの離脱やニューロンの最終分化の開始に対応する発生時点で最初に出現します。免疫反応性は、マウスの神経管ではE9.5付近に発現しており、発生中の神経系全体にわたってE12.5まで広がっています。強い核染色は核調節タンパク質の機能を示唆しますが、NeuNタンパク質抗原が遠位細胞質で機能をもつのか、あるいは単にそこで合成されてから核に戻されるのかについては、現時点では証拠は存在しません。精製核から単離したタンパク質と全脳抽出物では、イムノブロッティングで差は認められませんでした。
特異性
この抗体はN末端のNeuNを認識します。この抗体の非結合型(ABN78)は、ヒトおよびラットにおいて使用できることが確認されています。
免疫原
エピトープ:N末端
マウスNeuNに対応するGSTタグ付きリコンビナント・タンパク質。
アプリケーション
抗NeuN(ウサギ)抗体、ビオチンコンジュゲートは、NeuN(ウサギ)を検出します。&IHでの使用が発表され、検証されています。&
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生神経科学
品質
成体マウス脳組織において免疫組織染色により評価済み。
免疫組織染色:希釈倍率1:100で使用、成体マウス脳組織中のNeuNを検出できます。
ターゲットの説明
この未結合親抗体(カタログ番号:ABN78)は、分子量約46/48 kDaと観測されています。一部のライセートでは、特性が明らかになっていない約62 kDaのバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル(ビオチンコンジュゲート)、PBS(0.1% sodium azide、15 mg/mL BSA含有)に溶解。
保管および安定性
未希釈アリコートで、2~8°Cの遮光した場所で受領日から最長6か月冷蔵保存できます。
アナリシスノート
対照
成体マウス脳組織
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ABN78B:
試験成績書(COA)