ABN423
Anti-Equilibrative Nucleoside Transporter 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Equilibrative nucleoside transporter 1, Equilibrative nitrobenzylmercaptopurine riboside-sensitive nucleoside transporter, Equilibrative NBMPR-sensitive nucleoside transporter, Nucleoside transporter, es-type, Solute carrier family 29 member 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC29A1(2030)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
発生シグナル伝達
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Equilibrative Nucleoside Transporter 1 in 10 µg of human heart tissue lysate.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN423:
試験成績書(COA)