ABN418
Anti-TRPM4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Transient receptor potential cation channel subfamily M member 4, hTRPM4, Calcium-activated non-selective cation, channel 1, Long transient receptor potential channel 4, LTrpC-4, LTrpC4, Melastatin-4
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, rat
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRPM4(54795)
詳細
免疫原
アプリケーション
品質
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのヒト小脳組織ライセート中のTRPM4を検出できます。
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN418:
試験成績書(COA)