安全性情報
ABN304
Sigma-Aldrich
抗Precerebellin抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Cerebellin precursor, Cerebellin, CER, Precerebellin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CBLN1(869)
詳細
プレセレベリンは、脳特異的なヘキサデカペプチドであるセレベリンの前駆体であり、補体成分C1qのB鎖の球状領域と実質的な類似性を示すタンパク質です。セレベリンは、アデニル酸シクラーゼ/pKa依存性シグナル伝達経路を介してノルエピネフリン放出を直接刺激することによって神経調節機能を発揮します。また、髄質カテコールアミン放出に関係するパラクリン機構を介して、in vivoで副腎皮質分泌を間接的に増強します。活性型プレセレベリンは、後蝸牛神経核の車輪ニューロンにおける小脳プルキンエ細胞のシナプス後構造に高度に濃縮されています。プレセレベレリンは分泌タンパク質であるC1q/腫瘍壊死因子スーパーファミリーに属し、アディポネクチンやCTRP3との類似性を有することから、上述以外の機能を有する可能性が示唆されています。
免疫原
ヒトプレセレベリンに対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
このプレセレベリン抗体は、WBおよびIHCにおける使用について検証済みであり、プレセレベリンタンパク質を検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:2,000で使用、ヒト小脳組織中のプレセレベリンを検出できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生神経科学
品質
マウス小脳ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、マウス小脳組織ライセート10 µg中のプレセレベリンを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約35 kDa。算出分子量は22 kDaですが、完全長のプレセレベリンは約35 kDaのバンドであることが示されています(Bao, D., et al. (2005).Journal of Neurochemistry.95):618-629)。 一部の細胞ライセートでは、50 kDa付近に特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製抗原
精製ウサギポリクローナル抗体、0.02%アジ化ナトリウムを含有するPBS緩衝液に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
マウス小脳組織ライセート。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ABN304:
試験成績書(COA)