安全性情報
ABN185
Sigma-Aldrich
抗αBクリスタリン抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Alpha-crystallin B chain, Alpha(B)-crystallin, Heat shock protein beta-5, Renal carcinoma antigen NY-REN-27, Rosenthal fiber component
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
bovine, human, rat
交差性(ホモロジーによる予測)
horse (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), ox (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Cryab(281719)
human ... CRYAB(1410)
mouse ... Cryab(12955)
rat ... Cryab(25420)
詳細
αB-クリスタリンは脊椎動物の眼の水晶体における主要な構造タンパク質ですが、心筋、骨格筋、腎臓および脳にも存在します。また、αB-クリスタリンはローゼンタール線維の構成成分であることが判明しており、てんかん病巣の一貫した組織マーカーです。αA-クリスタリンとαB-クリスタリンという2つのタンパク質から構成され、最大106 Daの大きな凝集体として存在します。αA-クリスタリン遺伝子は173残基のポリペプチドをコードし、αB-クリスタリン遺伝子は175残基のポリペプチドをコードしています。αB-クリスタリンは、低分子熱ショックタンパク質(sHsp)と同様に、熱や浸透圧ショックによって誘導され、ストレスによって上方制御されます。α-クリスタリンおよびsHspは、他のタンパク質を熱による凝集から保護します。他の2つのクリスタリンファミリーβおよびɣは互いに相同ですが、αファミリーまたはsHspとは相同性はありません。
特異性
この抗体はαB-クリスタリンのN末端を認識します。
免疫原
エピトープ:N末端
ヒトαB-クリスタリンのN末端に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
この抗αBクリスタリン抗体は、αBクリスタリンの検出において、WBおよびIH(P)での使用について検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ラット水晶体線維組織中のαクリスタリンB鎖を検出できます。希釈倍率1:2,000で使用、ラット水晶体の強線維組織中のαクリスタリンB鎖を検出できます(データ未表示)。希釈倍率1:1,000で使用、ラット水晶体の強線維組織中のαクリスタリンB鎖を検出できます(データ未表示)。ラット水晶体の強線維組織にのみ、希釈倍率1:2,000を使用することを推奨します。0.05 µg/mLで使用、10 µgのヒト腎臓および子ウシ腎臓組織ライセート中のαクリスタリンB鎖を検出しました。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
発生神経科学
品質
子ウシ水晶体組織ライセートにおいてウェスタンブロットにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.05 µg/mLで使用、10 µgの子ウシ水晶体組織ライセート中のαクリスタリンB鎖を検出しました。
ターゲットの説明
実測値:約20 kDa一部の細胞ライセートでは、約37と43 kDaの特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
子ウシ水晶体、ヒト腎臓および子ウシ腎臓組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN185:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fermin Moreno et al.
PloS one, 12(6), e0178093-e0178093 (2017-06-09)
The co-occurrence of the c.709-1G>A GRN mutation and the p.A152T MAPT variant has been identified in 18 Basque families affected by frontotemporal dementia (FTD). We aimed to investigate the influence of the p.A152T MAPT variant on the clinical and neuropathological
J A Rodriguez-Pozo et al.
Experimental eye research, 196, 108066-108066 (2020-05-23)
In this work, we have analyzed the main clinical and corneal histological parameters that may be associated to the spherical equivalent (SE), age and gender of individuals with myopic refractive errors. For this purpose, 108 cornea stroma lenticules were obtained
Erin-Mai F Lim et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(9), E1707-E1716 (2017-02-01)
AlphaB-crystallin (αBC) is a small heat shock protein that is constitutively expressed by peripheral nervous system (PNS) axons and Schwann cells. To determine what role this crystallin plays after peripheral nerve damage, we found that loss of αBC impaired remyelination
Aybike Saglam et al.
Glia, 69(4), 1022-1036 (2020-12-15)
Astrocytes are key players in CNS neuroinflammation and neuroregeneration that may help or hinder recovery, depending on the context of the injury. Although pro-inflammatory factors that promote astrocyte-mediated neurotoxicity have been shown to be secreted by reactive microglia, anti-inflammatory factors