Merck
ABN1698
Sigma-Aldrich
抗Aspa/Nur7抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Aspartoacylase, Aminoacylase-2, ACY-2, Aspa/Nur7, Anti-Aspartoacylase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ASPA(443)
詳細
アスパラトアシラーゼ(EC 3.5.1.15、UniProt:Q8R3P0、別名:Acy-2、アミノアシラーゼ-2、Nur-7)は、マウス種においてAspa(Acy2としても知られる)遺伝子(Gene ID:11484)によってコードされています。アスパラトアシラーゼは、Nアセチルアスパラギン酸(NAA)の脱アセチル化を触媒して、中枢神経系(CNS)で遊離アセテートを産生します。ASPA遺伝子の変異は、常染色体劣性神経変性カナバン病(CD)の原因となり、結果として成長過程での脂質/ミエリン合成が不十分になります。免疫組織化学的染色により、アスパラトアシラーゼは脳全体でオリゴデンドロサイトマーカーCC1と共局在化すことが明らかになっており、ミエリン形成におけるその役割が示されています。
免疫原
N末端Hisタグ付き全長リコンビナントマウスAspa/Nur7。
アプリケーション
この抗Aspa/Nur7抗体は、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色を用いたAspa/Nur7の検出がバリデーションされています。
免疫組織染色:この抗体は、浮遊性マウス脳切片を用いて脳梁/外包でAspa/Nur7陽性オリゴデンドロサイトを検出できます(出典:Dr. John R. Moffett, Uniformed Services University of the Health Sciences)。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、ラット脳組織ホモジネート由来の画分の、サイトゾルではAspa/Nur7を検出できますが、ミエリンでは検出できません(Madhavarao, C.N., et al. (2004).J Comp Neurol.472(3):318-329)。
免疫組織染色:この抗体は、脳梁、大脳皮質、海馬交連(hc)、海馬采、および前交連を含むラット前脳のさまざまな領域でAspa/Nur7発現パターンを検出できます(Madhavarao, C.N., et al. (2004).J Comp Neurol.472(3):318-329)。
免疫組織染色:この抗体は、小脳のプルキンエ線維層と軸索線維層、脳梁に加えて、主要な体性感覚皮質の第2層を含むラット前脳のさまざまな領域で、CC1に類似したAspa/Nur7発現パターンを検出できます(Madhavarao, C.N., et al. (2004).J Comp Neurol.472(3):318-329)。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
品質
ラット脳組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLの本抗体は、10 µgのラット脳組織ライセートでAspa/Nur7を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約37 kDa
物理的形状
プロテインG精製品
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN1698:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Immunohistochemical localization of aspartoacylase in the rat central nervous system.
Madhavarao, CN; Moffett, JR; Moore, RA; Viola, RE; Namboodiri, MA; Jacobowitz, DM
The Journal of Comparative Neurology null
Simon Pan et al.
Nature neuroscience, 23(4), 487-499 (2020-02-12)
Experience-dependent myelination is hypothesized to shape neural circuit function and subsequent behavioral output. Using a contextual fear memory task in mice, we demonstrate that fear learning induces oligodendrocyte precursor cells to proliferate and differentiate into myelinating oligodendrocytes in the medial
Chih-Fen Hu et al.
Frontiers in immunology, 12, 638381-638381 (2021-04-20)
While oxidative stress has been linked to multiple sclerosis (MS), the role of superoxide-producing phagocyte NADPH oxidase (Nox2) in central nervous system (CNS) pathogenesis remains unclear. This study investigates the impact of Nox2 gene ablation on pro- and anti-inflammatory cytokine
Anthony Fernández-Castañeda et al.
Cell, 185(14), 2452-2468 (2022-06-30)
COVID survivors frequently experience lingering neurological symptoms that resemble cancer-therapy-related cognitive impairment, a syndrome for which white matter microglial reactivity and consequent neural dysregulation is central. Here, we explored the neurobiological effects of respiratory SARS-CoV-2 infection and found white-matter-selective microglial
Zhixin Lei et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(33), 6444-6456 (2020-07-15)
Previous studies demonstrate that activation of pancreatic ER kinase (PERK) protects oligodendrocytes against inflammation in the experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) model of multiple sclerosis (MS). Interestingly, data indicate that the cytoprotective effects of PERK activation on oligodendrocytes during EAE are