安全性情報
ABN162
Sigma-Aldrich
抗Gsh2抗体
serum, from rabbit
別名:
GS homeobox 2, Homeobox protein GSH-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GSX2(170825)
詳細
Gsh2は、胚発生中の神経発生に大きく関与するホメオドメイン転写因子です。外側基底核原基(LGE)神経前駆細胞による腹側前脳構造の発達に関与します。また、Gsh2は細胞タイプ間の境界を明確にし、細胞増殖を調節します。Gsh2は、ソニック・ヘッジホッグ(Shh)経路の下流で機能します。
特異性
この抗体はGsh2のC末端を認識します。
免疫原
エピトープ:C末端
マウスGsh2のC末端に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色: 独立した研究所は、マウスE14.5終脳組織でこの抗体を使用しました(画像はシンシナティ・チルドレンズ・ホスピタル・メディカル・センター、発生生物学部門のKenneth Campbell博士の厚意による)。
抗Gsh2抗体はGsh2に対する抗体であり、ウェスタンブロッティングおよびIHCに使用できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生神経科学
品質
マウスE13.5胎児組織ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、10 µgのマウスE13.5胎児組織ライセートでGsh2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約35 kDa
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含むウサギポリクローナル血清。
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
マウスE13.5胎児組織ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABN162:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yueqi Wang et al.
Nature communications, 13(1), 5688-5688 (2022-10-07)
Human telencephalon is an evolutionarily advanced brain structure associated with many uniquely human behaviors and disorders. However, cell lineages and molecular pathways implicated in human telencephalic development remain largely unknown. We produce human telencephalic organoids from stem cell-derived single neural
Yan Wen et al.
Molecular neurobiology, 58(8), 3729-3744 (2021-04-07)
Specification of the progenitors' regional identity is a pivotal step during development of the cerebral cortex and basal ganglia. The molecular mechanisms underlying progenitor regionalization, however, are poorly understood. Here we showed that the transcription factor Vax1 was highly expressed
Carol C L Chen et al.
Cell, 183(6), 1617-1633 (2020-12-02)
Histone H3.3 glycine 34 to arginine/valine (G34R/V) mutations drive deadly gliomas and show exquisite regional and temporal specificity, suggesting a developmental context permissive to their effects. Here we show that 50% of G34R/V tumors (n = 95) bear activating PDGFRA mutations
Nevena V Radonjić et al.
Frontiers in neuroanatomy, 8, 82-82 (2014-08-29)
The complex structure and function of the cerebral cortex critically depend on the balance of excitation and inhibition provided by the pyramidal projection neurons and GABAergic interneurons, respectively. The calretinin-expressing (CalR(+)) cell is a subtype of GABAergic cortical interneurons that
Lin Yang et al.
Neuroscience bulletin (2021-08-11)
Human cortical radial glial cells are primary neural stem cells that give rise to cortical glutaminergic projection pyramidal neurons, glial cells (oligodendrocytes and astrocytes) and olfactory bulb GABAergic interneurons. One of prominent features of the human cortex is enriched with