抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... C9orf72(203228)
詳細
ヒト9番染色体のオープンリーディングフレーム72またはC9orf72(別名ALSFTD、FTDALS、Gene ID 203228)の非コード領域のGGGGCC(G4C2)6塩基反復配列の伸長は、家族性および孤発性の前頭側頭型認知症(FTD)および運動ニューロン疾患(MND)における最も一般的な遺伝子異常であり、もっともよくみられるタイプは、筋萎縮性側索硬化症(ALS)です。正常集団の6塩基反復数は2~24であるのに対して、異常に伸長した対立遺伝子では最大数千の反復(700~4,400の反復)がみられます。センスおよびアンチセンス転写産物の3つの別のリーディングフレームにおけるGGGGCC反復の開始コドンを用いない翻訳(repeat-associated non-ATG-initiated translation:RANT)により、5種類のジペプチド反復(DPR)タンパク質種が作製され、それぞれ、グリシン-アラニン(GA)、グリシン-プロリン(GP)、グリシン-アルギニン(GR)、アラニン-プロリン(AP)、プロリン-アルギニン(PR)の2つのアミノ酸の反復単位から構成されます。センス転写物(5′-GGGGCC-3′ 6塩基反復)は、開始コドンを用いない(repeat-associated non-ATG:RAN)翻訳を介して翻訳され、ポリ(Gly-Ala)、ポリ(Gly-Pro)、およびポリ(Gly-Arg)タンパク質が作製されます。アンチセンス転写物(5′-GGCCCC-3′(G2C4)多塩基リピートを含む)は、開始コドンを用いない(repeat-associated non-ATG:RAN)翻訳を介して翻訳され、ポリ(Pro-Ala)、ポリ(Pro-Arg)、ポリ(Gly-Pro)タンパク質が作製されます。GPリピートモチーフを有するRANタンパク質は、センス方向とアンチセンス方向の両方で予測されます(GPセンスおよびGPアンチセンス)。アンチセンスタンパク質は、前頭皮質、運動皮質、海馬、脊髄ニューロンなどの罹患脳領域の細胞質凝集体に蓄積します。
特異性
このポリクローナル抗体は、C9ORF72/C9RANT(GP-C末端)を認識します。
免疫原
Ac-CRRRRWRVGE-OH。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:500で使用、V5-(GP)120-CtをトランスフェクトしたHEK293中のC9ORF72/C9RANT(GPsense-CT)を検出できます。(Courtesy of Dr Laura P.W. Ranum and Dr. Lien Nguyen from the University of Floridaの厚意による提供)。
免疫蛍光:代表的なロットは、V5-GP-CtをトランスフェクトしたHEK293中のC9ORF72/C9RANT(GPsense-CT)を検出しました(Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77)。
免疫細胞染色:希釈倍率1:500で使用、HEK293細胞のC9ORF72/C9RANT (GPsense-CT)を検出できます。
免疫組織染色:代表的なロットは、海馬のCAおよびDG領域のニューロンにみられる凝集体のC9ORF72/C9RANT(GPsense-CT)を検出しました(Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、ウェスタンブロッティングでC9ORF72/C9RANT(GPsense-CT)を検出しました(Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77)。
免疫蛍光:代表的なロットは、V5-GP-CtをトランスフェクトしたHEK293中のC9ORF72/C9RANT(GPsense-CT)を検出しました(Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77)。
免疫細胞染色:希釈倍率1:500で使用、HEK293細胞のC9ORF72/C9RANT (GPsense-CT)を検出できます。
免疫組織染色:代表的なロットは、海馬のCAおよびDG領域のニューロンにみられる凝集体のC9ORF72/C9RANT(GPsense-CT)を検出しました(Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、ウェスタンブロッティングでC9ORF72/C9RANT(GPsense-CT)を検出しました(Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77)。
抗C9ORF72/C9RANT(GPsense-CT)、カタログ番号:ABN1357は、C9ORF72(-GP sense、CT)を特異的に検出するウサギポリクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫蛍光、免疫組織染色、ウェスタンブロッティングでテストされています。
品質
トランスフェクトしたHEK293細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、V5-GP-CtコンストラクトをトランスフェクトしたHEK293細胞由来のライセート10 µL中のC9ORF72/C9RANT(GPsense-CT)を検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、V5-GP-CtコンストラクトをトランスフェクトしたHEK293細胞由来のライセート10 µL中のC9ORF72/C9RANT(GPsense-CT)を検出できます。
ターゲットの説明
約60 kDa、実測。一部のライセートに特性評価されていないバンドが認められる場合があります。
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABN1357:
試験成績書(COA)