ABE55
Anti-Maf-B Antibody
serum, from rabbit
別名:
v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog B (avian), MAFB/Kreisler basic region/leucine zipper transcription factor, transcription factor MafB, Kreisler (mouse) maf-related leucine zipper homolog, Kreisler maf-related leucine zipper homolog
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat, mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAFB(9935)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
品質
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Maf-B on 10 µg of L6 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
L6 cell lysate
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABE55:
試験成績書(COA)