抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
dimethylation (Arg2)
遺伝子情報
human ... HIST1H3F(8968)
詳細
ヒストンは高度に保存されたタンパク質で、核DNAからクロマチンを構築するための構造的足場として機能します。4つのコアヒストンであるH2A、H2B、H3、H4は集合して八量体(各2分子ずつ)になります。その後、146塩基対のDNAが八量体に巻きついて、クロマチンの基本サブユニットであるヌクレオソームを形成します。ヒストンは、核と細胞質両方の酵素作用によって、翻訳後に修飾されます。これらの修飾は、DNAの転写、修復、組換え、複製を調節します。最も一般的に研究されている修飾は、アセチル化、リン酸化、メチル化、ユビキチン化です。これらの修飾は、局所的なクロマチン構造を変化させたり、特定のヒストン修飾を認識するトランス作用因子を動員したりする可能性があります(「ヒストンコード」仮説)。修飾は主にヌクレオソームのコア粒子から伸びたN末端とC末端の尾部で生じます。
免疫原
エピトープ:メチル化Arg2
対称的にArg2がジメチル化されたヒトヒストンH3に相当する直鎖ペプチド
アプリケーション
この抗ジメチルヒストンH3(Arg2)抗、対称型は、ジメチルヒストンH3(Arg2)検出において、ウェスタンブロッティング、ドットブロッティング、IHC、ChIPでの使用が検証されています。
ドットブロッティング(特異性):希釈倍率1:1,000で使用、AbsuranceヒストンH3特異的アレイ(カタログ番号:16-667)でヒストンH3(Arg2)を検出できます。
免疫組織染色:独立した研究所において、ショウジョウバエ染色体でヒストンH3(Arg2)が検出されました(Migliori, V., et al. (2012).Nat Struct Mol Biol. 19(2):136-144)。
クロマチン免疫沈降:独立した研究所において、P493-6細胞ライセートからヒストンH3(Arg2)を免疫沈降させました(Migliori, V., et al. (2012).Nat Struct Mol Biol. 19(2):136-144)。
免疫組織染色:独立した研究所において、ショウジョウバエ染色体でヒストンH3(Arg2)が検出されました(Migliori, V., et al. (2012).Nat Struct Mol Biol. 19(2):136-144)。
クロマチン免疫沈降:独立した研究所において、P493-6細胞ライセートからヒストンH3(Arg2)を免疫沈降させました(Migliori, V., et al. (2012).Nat Struct Mol Biol. 19(2):136-144)。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
ヒストン
ヒストン
品質
未処理およびノコダゾール処理したHeLa細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのノコダゾール処理したHeLa細胞ライセートではジメチルヒストンH3(Arg2)を検出しましたが、未処理のHeLa細胞ライセートではシグナル消失が示されました。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのノコダゾール処理したHeLa細胞ライセートではジメチルヒストンH3(Arg2)を検出しましたが、未処理のHeLa細胞ライセートではシグナル消失が示されました。
ターゲットの説明
実測値:約17 kDa。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
ウサギポリクローナル血清、0.05%アジ化ナトリウム含有
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABE460:
試験成績書(COA)
Nature structural & molecular biology, 19(2), 136-144 (2012-01-11)
The asymmetric dimethylation of histone H3 arginine 2 (H3R2me2a) acts as a repressive mark that antagonizes trimethylation of H3 lysine 4. Here we report that H3R2 is also symmetrically dimethylated (H3R2me2s) by PRMT5 and PRMT7 and present in euchromatic regions.
Scientific reports, 5, 11031-11031 (2015-06-16)
During germ cell development, epigenetic modifications undergo extensive remodeling. Abnormal epigenetic modifications usually result in germ cell loss and reproductive defect. Prmt5 (Protein arginine methyltransferase 5) encodes a protein arginine methyltransferase which has been demonstrated to play important roles in
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(39), 12139-12144 (2015-09-16)
Point centromeres are specified by a short consensus sequence that seeds kinetochore formation, whereas regional centromeres lack a conserved sequence and instead are epigenetically inherited. Regional centromeres are generally flanked by heterochromatin that ensures high levels of cohesin and promotes