安全性情報
ABE265
Sigma-Aldrich
抗ホスホHuR (Ser221) 抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
ELAV-like protein 1, Hu-antigen R, HuR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer221)
遺伝子情報
human ... ELAVL1(1994)
詳細
HuR、別名Hu-抗原R、ELAV様タンパク質1は、遺伝子名ELAVL1およびHURによってコードされており、RRM ELAVファミリーのメンバーです。 HuRは、3つのRNA結合ドメインを含むRNA結合タンパク質です。mRNAのAUリッチエレメントに結合することが知られています。mRNAを不安定化させることで遺伝子発現を制御します。最近の研究から、HuRが乳癌や胃癌などの特定の癌においてアップレギュレートされていることが示されています。HuRは胚性幹細胞(ESC)の分化にも関与しています。HuRは、N6-メチルアデノシン(m6A)によってメチル化されていないmRNAに優先的に結合し、安定化させ、それによってESCの分化を促進します。また、HuRは、標的mRNAの3′-UTRにおけるポリ-UエレメントとAUリッチエレメント(ARE)、ならびにFOSおよびIL3/インターロイキン-3 mRNAのAUリッチエレメントに結合することが示されています。HuRの標的には、cFos、IL-3、BRCA1 mRNAなどがあります。HuRは、特定の細胞型におけるVEFG-AとNFkBの発現の調節にも関与しています。HuRの活性化と蓄積は、PI3K/Akt経路やAMPKなどの多くのエネルギーシグナル伝達分子とも関連しています。
免疫原
エピトープ:リン酸化Ser221
ヒトホスホHuR(Ser221)に相当するKLH-コンジュゲート直鎖ペプチド 。
アプリケーション
ペプチド阻害: 希釈倍率1:200で使用、HCT116細胞ライセート中のホスホHuR (Ser221)をブロックします。
抗ホスホHuR (Ser221) | ABE265は、ウェスタンブロッティング、ペプチド阻害アッセイで使用するための、ホスホHuRに対する抗体です。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
核受容体
品質
HCT116細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:200で使用、10 µgのHCT116細胞ライセート中のホスホHuR (Ser221)を検出できます。
ターゲットの説明
約37 kDa、実測。一部のライセートに特性評価されていないバンドが現れる場合があります。
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体。
アフィニティ精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE265:
試験成績書(COA)