ABE21
Anti-Smad4/DPC4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Mothers against decapentaplegic homolog 4, MAD homolog 4, Mothers against DPP homolog 4, Deletion target in pancreatic carcinoma 4, SMAD family member 4, SMAD 4, Smad4, hSMAD4
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, rat, human
交差性(ホモロジーによる予測)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMAD4(4089)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
転写因子
品質
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Smad4 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HepG2 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE21:
試験成績書(COA)