Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
ABE2075
Sigma-Aldrich
抗TERT抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Telomerase reverse transcriptase, hEST2, hTRT, Telomerase-associated protein 2, Telomerase catalytic subunit, TP2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TERT(7015)
詳細
テロメラーゼ逆転写酵素(EC 2.7.7.49、UniProt:O14746、別名:hEST2、hTRT、テロメラーゼ関連タンパク質2、テロメラーゼ触媒サブユニット、TP2)は、ヒトTERT(別名:CMM9、DKCA2、DKCB4、EST2、PFBMFT1、TCS1、TRT)遺伝子(Gene ID:7015)によってコードされています。テロメラーゼ逆転写酵素(TERT)は、染色体のテロメア末端にTTAGGG反復配列を付加するテロメラーゼの触媒サブユニットです。テロメラーゼの発現が少ない、あるいは全くない細胞は、細胞分裂の際にテロメアの反復配列を失い、最終的に細胞老化に至ります。ほとんどのがん細胞、生殖細胞、胚性幹細胞はテロメラーゼを高レベルで発現しており、多能性と不死性に寄与しています。テロメアの維持機能に加えて、テロメラーゼはDNA損傷とそれに続くアポトーシスに対する細胞の抵抗において、生存を促進する役割も担っています。ほとんどのがん細胞は増殖性が高く、高レベルの核テロメラーゼ活性を発現しています。がん細胞で酸化ストレスが誘導されると、TERTは核からミトコンドリアにシャトル移動します。TERTのミトコンドリア局在は、ミトコンドリアの活性酸素種(ROS)を減少させることによって核DNAの損傷を防ぐのに役立ち、特にがん幹細胞(CSC)集団における高いストレス耐性に寄与しています。H2O2またはガンマ線照射へのばく露後、TERTを核から排除できるがん細胞はDNA損傷をほとんど示しませんが、TERTを核に保持するがん細胞はDNA損傷が大きいです。
特異性
このポリクローナル抗体はスプライシングアイソフォーム1および3には存在するC末端伸長(CTE)領域の末端配列を標的としますが、UniProt(O14746)で報告されているhTERTのアイソフォーム2および4にはこの領域は存在しません。
免疫原
エピトープ:C末端伸長(CTE)
ヒトTERTのC末端伸長(CTE)領域由来配列に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
この抗TERT抗体は、TERTの検出において、免疫細胞染色、免疫組織染色およびウェスタンブロッティングでの使用が検証されています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:200で使用、A431、HeLa、HUVECおよびNIH/3T3細胞でTERTを検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:250で使用、ヒト大脳皮質、ヒト膵臓およびラット精巣組織切片でTERTを検出できます。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
細胞周期、DNA複製および修復
品質
HeLa細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのHeLa細胞ライセート中のTERTを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約150 kDa算出値:127.0/120.0 kDa(ヒトアイソフォーム1/3)
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE2075:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chaoliang Diao et al.
Molecular oncology, 15(4), 1180-1202 (2020-12-12)
Human telomerase reverse transcriptase (hTERT) plays an extremely important role in cancer initiation and development, including colorectal cancer (CRC). However, the precise upstream regulatory mechanisms of hTERT in different cancer types remain poorly understood. Here, we uncovered the candidate transcriptional