ABE1860
抗CDK13抗体
from rabbit
別名:
Cyclin-dependent kinase 13, CDC2-related protein kinase 5, Cell division cycle 2-like protein kinase 5, Cell division protein kinase 13, hCDK13, Cholinesterase-related cell division controller
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(4)
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDK13(8621)
詳細
サイクリン依存性キナーゼ13(UniProt:Q14004;別名:Cdk13、EC:2.7.11.22、EC:2.7.11.23、CDC2関連プロテインキナーゼ5、細胞分裂周期2様プロテインキナーゼ5、細胞分裂プロテインキナーゼ13、hCDK13、コリンエステラーゼ関連細胞分裂制御因子)は、ヒトではCDK13(別名:CDC2L、CDC2L5、CHED、KIAA1791)遺伝子(Gene ID:8621)にコードされています。CDK13はサイクリン依存性セリン/トレオニンプロテインキナーゼファミリーのメンバーです。このファミリーのメンバーは、細胞周期の制御におけるマスタースイッチとして重要な役割を果たすことが知られています。ヒトCDK13はCDK12との配列の43%が同一です。CDK13は胎児の脳、肝臓、筋肉、成人の脳、ならびに神経芽細胞腫および神経膠芽細胞腫の腫瘍で発現しています。N末端領域にセリン-アルギニン(SR)モチーフの拡大領域を含み、これがRNAプロセシングとmRNA前駆体のスプライシングに関与するSRタンパク質ファミリーに結合しています。CDK13は、多塩基性クラスターおよび結合ATPと相互作用するDCHELモチーフとで構成されるC末端伸長へリックスを含みます。CDK13はC末端リピートドメイン(CTD)キナーゼ活性を示し、RNAのスプライシングに必要です。最大のRNAポリメラーゼIIサブユニットRPB1のC末端ヘプタペプチドリピートドメインを過剰リン酸化し、転写伸長の重要な調節因子として作用します。CTD内の3つのセリン残基(Ser 2、5、7)のリン酸化は、RNAPIIを介した転写の段階と関連しています。Ser 7のリン酸化(pSer7)で転写サイクルが開始され、CTDを刺激してさらに修飾します(参考文献:Greifenberg, AK et al. (2016).Cell Reports 14(2): 320-331)。
特異性
このポリクローナル抗体は、HEK293細胞中のCDK13を特異的に検出します。
免疫原
ヒトサイクリン依存性キナーゼ13(CDK13)のN末端側半分に由来する19アミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:この抗体は、HeLa細胞ライセート中のCDK13を検出できます(Bartkowiak, B., et al. (2010).Genes Dev.24(20):2303-16)。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HEK293細胞全抽出物中のCDK13を検出できます(デューク大学メディカルセンターのA. Greenleaf博士の厚意による)。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HeLa核抽出物中のCDK13を検出できます(デューク大学メディカルセンターのA. Greenleaf博士の厚意による)。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、OVCA5細胞およびHEK293細胞中のCDK13を検出できます(デューク大学メディカルセンターのA. Greenleaf博士の厚意による)。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HEK293細胞全抽出物中のCDK13を検出できます(デューク大学メディカルセンターのA. Greenleaf博士の厚意による)。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HeLa核抽出物中のCDK13を検出できます(デューク大学メディカルセンターのA. Greenleaf博士の厚意による)。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、OVCA5細胞およびHEK293細胞中のCDK13を検出できます(デューク大学メディカルセンターのA. Greenleaf博士の厚意による)。
抗CDK13(カタログ番号:ABE1860)は、サイクリン依存性キナーゼ13を標的とするきわめて特異的なウサギポリクローナル抗体であり、ウエスタンブロッティングにおいて検証されています。
研究のカテゴリ
エピジェネティクスおよび核機能
エピジェネティクスおよび核機能
品質
HEK293細胞全抽出物においてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、HEK293細胞全抽出物20 µL中のCDK13を検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、HEK293細胞全抽出物20 µL中のCDK13を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約170 kDa;算出値:164.92 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製
フォーマット:精製品
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットのデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABE1860:
試験成績書(COA)