安全性情報
ABE1447
Sigma-Aldrich
抗ヒストンH3抗体、K36M変異
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
H3K36M, Histone H3 K36M mutant, H3 histone family, member T, K36M mutant, Histone cluster 3, K36M mutant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, human
交差性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
テクニック
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
mutation (Lys36Met)
遺伝子情報
human ... HIST1H3F(8968)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンH3のN末端尾部は、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。ヒストンH3変異体(H3.1、H3.2、H3.3)は、細胞の状態のエピジェネティックな記憶に関与しています。H3のゲノムワイドなパターンはアミノ酸配列に依存しており、発生学的に制御された遺伝子座における細胞分化に伴って変化します。ヒストンH3遺伝子の体細胞ミスセンス変異は、いくつかの小児脳腫瘍や骨悪性腫瘍で認められ、その中でも軟骨芽細胞腫では、約90%にヒストンH3 K36M変異(H3K36M)が確認されています。H3K36M変異によるH3K36メチル化の消失は、ゲノム全体にわたるH3K27メチル化の上方制御を引き起こし、ポリコーム抑制複合体1(PRC1)の分布変化と、間葉系分化に関与するPRC1抑制標的遺伝子の再活性化をもたらします。
特異性
100%配列相同性から、広範囲の動物種と反応すると予想されます。
このウサギポリクローナル抗体はヒストンH3のK36M変異(H3K36M)を特異的に検出しますが、H3K36M変異のないヒストンH3に対して交差反応しません。
免疫原
K36M変異を伴う標的領域配列に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒストンH3 K36M変異があるヒト軟骨芽細胞腫組織のパラフィン包埋切片において免疫染色できました(Denise Bechet and Nada Jabado from McGill University, Montreal, Quebec, Canada、厚意による提供)。
ドットブロッティング:K36M変異(H3K36M)があるエピトープ領域配列のヒストンH3ペプチドは検出されましたが、いずれかに未修飾メチル化K36残基がある野生型配列を示すペプチドは検出されませんでした(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849)。
免疫組織染色:H3.1K36M変異があるヒト軟部組織未分化肉腫のパラフィン包埋切片で免疫染色できました(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849)。
免疫組織染色:マウスの異種移植片由来のパラフィン包埋H3.3K36M変異腫瘍で免疫染色できました(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849)。
免疫組織染色:ヒストンH3 K36M変異があるヒト軟骨芽細胞腫組織のパラフィン包埋切片で免疫染色できました(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849)。
ウェスタンブロッティング:K36M変異ヒストンH3.3を発現するマウス間葉系前駆細胞のヒストン酸抽出物において標的バンドが検出されましたが、野生型ヒストンH3.3では検出されませんでした(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849)。
ウェスタンブロッティング:H3K36M変異があるヒト軟骨芽細胞腫サンプルのヒストン酸抽出物では標的バンドが検出されましたが、H3K36M変異があるヒト軟骨がんサンプルでは検出されませんでした(Lu, C., et al. (2016).Science.352(6287):844-849)。
抗ヒストンH3、K36M変異抗体(カタログ番号:ABE1447)は、ヒストンH3、K36M変異(H3K36M)を特異的に検出するウサギポリクローナル抗体で、ドットブロッティング、免疫組織染色およびウェスタンブロッティングでの使用についてテストされています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
HEK293トランスフェクタント中のH3K36M過剰発現がウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:250で使用、10 µgのHEK293トランスフェクタント由来のライセ-ト中で過剰発現したH36M変異ヒトヒストンH3.3を検出できましたが、野生型は検出されませんでした。
ターゲットの説明
実測値:約17 kDa一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製。
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE1447:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Haoran Mu et al.
Orthopaedic surgery, 13(2), 616-622 (2021-02-24)
Whether H3.3 K36M mutation (H3K36M) could be an approach if the diagnosis of chondroblastoma (CB) patients was indistinct and it was suspected to be unclear clinically. We reviewed and compared our clinical experiences of CB cases and some suspected cases