ABE1076
Anti-Misu/NSun2 Antibody
serum, from rabbit
別名:
tRNA (cytosine(34)-C(5))-methyltransferase, Myc-induced SUN domain-containing protein, Misu, NOL1/NOP2/Sun domain family member 2, Substrate of AIM1/Aurora kinase B, tRNA (cytosine-5-)-methyltransferase, tRNA methyltransferase 4 homolog, hTrm4
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NSUN2(54888)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
RNA代謝及び結合タンパク質
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Misu/NSun2 in human epidermis tissue (Fry, M., and Watt, F. M. (2006). Curr Biol. 16(10):971-981.).
品質
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Misu/NSun2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE1076:
試験成績書(COA)