主要文書
AB5840-I
Sigma-Aldrich
Anti-Dab1
from rabbit
別名:
Disabled homolog 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Dab1(13131)
詳細
Disabledホモログ1(UniProt:P97318、別名:DAB1)は、マウスのDab1遺伝子(Gene ID:13131)によってコードされています。Dab1は主に脳で発現し、神経発生に関与するアダプター分子として機能し、大脳皮質ニューロンの移動を、先に形成されたニューロンを通り越して、適切な層に到達するように誘導することが報告されています。胚性ニューロンでリーリンが誘導されると、DAB1はTyr198、Tyr220、Tyr232でリン酸化されます。Ser524もリン酸化される可能性がありますが、このリン酸化はリーリンシグナル伝達とは無関係です。SrcファミリーチロシンキナーゼによるDAB1のチロシンリン酸化は、リーリンシグナル伝達において最も重要な下流事象と考えられています。DAB1にはリン酸化チロシン相互作用ドメイン(PID、アミノ酸36~189)があり、多くのチロシンリン酸化タンパク質にみられるAsn-Pro-Xaa-Tyr(P)モチーフに特異的に結合します。Dab1では7種類のアイソフォームが特定されており、それらは選択的スプライシングによって生成します。
特異性
このウサギポリクローナル抗体はマウスのDisabledホモログ1(Dab1)を検出できます。C末端側に由来する156アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
マウスDisabledホモログ1(Dab1)のC末端半分由来の156のアミノ酸に相当するGSTタグ付きリコンビナントフラグメント
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:250で使用、マウス大脳皮質組織切片中のDab1を検出できます。
抗Dab1抗体(カタログ番号:AB5840-I)は、Disabledホモログ1を標的とする高度に特異的なウサギポリクローナル抗体であり、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
神経科学
品質
マウス脳組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、10 µgのマウス脳組織ライセート中のDab1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約64 kDa、算出値:63.58 kDa一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製
フォーマット:精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。