安全性情報
AB5724
Sigma-Aldrich
Anti-Dlx1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
別名:
Distalless
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DLX1(1745)
特異性
Recognizes Dlx 1 (Distalless (DII) family), a homeodomain transcription factor.
免疫原
Synthetic peptide, amino acids 48-60 from mouse Dlx 1.
アプリケーション
Detect Dlx1 using this Anti-Dlx1 Antibody validated for use in WB, IH.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5724:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gene expression relationship between prostate cancer cells of Gleason 3, 4 and normal epithelial cells as revealed by cell type-specific transcriptomes.
Laura E Pascal,Ricardo Z N Vencio,Laura S Page,Emily S Liebeskind,Christina P Shadle et al.
BMC Cancer null
Marjory L Givens et al.
The Journal of biological chemistry, 280(19), 19156-19165 (2005-03-04)
Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) is the central regulator of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis, controlling sexual maturation and fertility in diverse species from fish to humans. GnRH gene expression is limited to a discrete population of neurons that migrate through the nasal region