安全性情報
AB5718
Sigma-Aldrich
Anti-Hey L/HRT3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HEYL(26508)
特異性
Recognizes Hey L / HRT3, a Helix-loop-helix class of transcription factor.
免疫原
Synthetic peptide, amino acids 34-47 of human Hey L / HRT3.
アプリケーション
Anti-Hey L/HRT3 Antibody detects level of Hey L/HRT3 & has been published & validated for use in WB, IH.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5718:
試験成績書(COA)