Merck
AB5380
Sigma-Aldrich
Anti-Nitric Oxide Synthase I Antibody
serum, Chemicon®
別名:
NOS I, bNOS, nNOS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, sheep, rat, human, monkey
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NOS1(4842)
特異性
神経型一酸化窒素合成酵素(nNOS、NOS-I、bNOSOを認識します。免疫組織染色によりiNOSおよびeNOSとは交差反応なし。
免疫原
リコンビナントヒト神経型一酸化窒素合成酵素。
アプリケーション
この抗一酸化窒素合成酵素I抗体は、一酸化窒素合成酵素Iの検出に関して、IH、WBにおける使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:1:1,000-1:3,000(ECL)。
免疫組織染色:1:1,000-1:2,000(ABC)。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
研究サブカテゴリー
酸化ストレス
ターゲットの説明
161 kDa
関連事項
先発品:AB1552
物理的形状
ウサギ血清。 0.05%アジ化ナトリウムを含有する溶液。
未精製
保管および安定性
保存期間は-20℃で出荷日から6ヵ月間です。凍結・融解サイクルの繰り返しを避けるため、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
脳組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB5380:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Estrogen induces nitric oxide production via activation of constitutive nitric oxide synthases in human neuroblastoma cells.
Xia, Y; Krukoff, TL
Endocrinology null
An association of multiple endocrine neoplasia 2B, a RET mutation; constipation; and low substance P-nerve fiber density in colonic circular muscle.
Sebastian K King, Bridget R Southwell, John M Hutson
Journal of Pediatric Surgery null
In vivo excitation of GABA interneurons in the medial prefrontal cortex through 5-HT3 receptors.
M Victoria Puig,Noemi Santana,Pau Celada,Guadalupe Mengod,Francesc Artigas
Cerebral Cortex (1991)
Distribution of NADPH-diaphorase and nitric oxide synthase reactivity in the central nervous system of the goldfish (Carassius auratus).
Rosa M Giraldez-Perez, Susana P Gaytan, Diego Ruano, Blas Torres, Rosario Pasaro
Journal of Chemical Neuroanatomy null
Rosuvastatin preconditioning provides neuroprotection against spinal cord ischemia in rats through modulating nitric oxide synthase expressions.
Die J, Wang K, Fan L, Jiang Y, Shi Z
Brain Research null