AB5320B
Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan, Biotin Conjugate Antibody
from rabbit, biotin conjugate
別名:
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
詳細
アプリケーション
免疫細胞染色: 希釈倍率1:100で使用、ラットのオリゴデンドロサイト前駆細胞のNG2を検出できます。Tritonを添加せずに使用できます。
品質
免疫組織染色:希釈倍率1:100で使用、ラット皮質組織凍結切片中のNG2を検出できます。
ターゲットの説明
アナリシスノート
ラット大脳皮質組織の凍結切片
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5320B:
試験成績書(COA)