AB4330
Anti-DDX4 (Vasa) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 4, probable ATP-dependent RNA helicase DDX4, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 4, Vasa homolog, DEAD box protein 4
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DDX4(54514)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
幹細胞研究
多能性及び初期分化
RNA代謝及び結合タンパク質
品質
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected DDX4 (Vasa) in 10 µg of mouse testis tissue lysate. Western Blot performed without Tween.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Mouse testis tissue lysate
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB4330:
試験成績書(COA)