安全性情報
AB356481
Sigma-Aldrich
抗mCherry
from chicken
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
chicken
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgY
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
mCherryは赤色蛍光タンパク質であり、DsRedに由来します。DsRedは、Discosoma種のスリバチサンゴの赤色蛍光タンパク質です。DsRedは大きさやその他の性質がGFPと同様ですが、緑色蛍光ではなく赤色蛍光を発します。mCherryは単量体であり、複数サイクルの変異、方向性のある修飾、進化的選択により遺伝子操作されています。励起極大は587 nm、発光極大は610 nmで、蛍光量子収率は0.22です。mCherryは光安定性が高く、光退色に抵抗性があります。また、輝度が向上しており、成熟速度が極めて速いです。抗mCherryポリクローナルは、鶏卵で作製され、抗体標品はリン酸緩衝食塩水に対して透析されています。この抗体は、pFin-EF1-mCherryをトランスフェクトしたHEK293細胞のmCherryを認識します。(参考:Wang, H., et al. (2018). Front. Mol. Neurosci. 11; 255; Naqvi, S., et al. (2014) Biochem. J. 458(3); 469-479; Mayr, B., and Montiminy, M. (2001). Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2(8); 599-609)。
特異性
このポリクローナル抗体は、pFin-mCherryをトランスフェクトしたHEK293細胞のmCherryを検出します。
免疫原
Discosoma種(Mushroom anemone)由来のHis-タグ付き全長リコンビナントmCherry。
エピトープ:不明
アプリケーション
このニワトリポリクローナル抗mCherry抗体、カタログ番号:AB356481を用いてmCherryタンパク質を検出できます。免疫蛍光およびウェスタンブロッティングでテストされています。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:1,000で使用、pFin-EF1-mCherryベクターをトランスフェクトしたHEK293細胞のmCherryを検出できます。(Dr Gerry Shawの厚意による提供)。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:2,000で使用、pFin-EF1-mCherryベクターをトランスフェクトしたHEK293細胞のmCherryを検出できます。(Dr Gerry Shawの厚意による提供)。
研究カテゴリー
二次抗体・コントロール抗体
品質
pFin-EF1-mCherryベクターをトランスフェクトしたHEK293のウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:2,000で使用、10 µgのpFin-EF1-mCherryベクターをトランスフェクトしたHEK293細胞のmCherryを検出できます。
ターゲットの説明
約32 kDa、実測; 25.93 kDa、算出。一部のライセートに特性評価されていないバンドが認められる場合があります。
物理的形状
0.02%アジ化ナトリウムを含むPBS中のニワトリポリクローナル抗体。
フォーマット:未精製
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取り扱いの推奨事項:受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。マイクロ遠心チューブに分注し、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AB356481:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eugene Drokhlyansky et al.
Cell, 182(6), 1606-1622 (2020-09-06)
The enteric nervous system (ENS) coordinates diverse functions in the intestine but has eluded comprehensive molecular characterization because of the rarity and diversity of cells. Here we develop two methods to profile the ENS of adult mice and humans at