精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPARGC1A(10891)
詳細
PGC-1は、前脂肪細胞が褐色脂肪細胞または白色脂肪細胞のどちらに分化するかを決定する転写因子です。PPARガンマと相互作用して、褐色脂肪細胞の表現型を定義する遺伝子カセットの発現を促進します。
特異性
ウェスタンブロッティング前に免疫原ペプチドでブロッキングを行うと、このウサギポリクローナル抗体による標的バンドの検出が完全になくなりました。
免疫原
エピトープ:C末端
マウスPGC-1のアミノ酸777-797(C末端)由来の合成ペプチド。
アプリケーション
ELISA:前回のロットを1:75,000希釈でELISAに使用しました。
免疫細胞染色:前回のロットを1:300希釈で免疫細胞染色に使用しました。
免疫蛍光染色:代表的なロットは、凍結マウスおよびラット筋組織切片のPGC-1αを検出しました(Gouspillou, G., et al. (2013).Longev.Healthspan.2(1):13; Matsuura, T., et al. (2007).J. Orthop.Res. 25(11):1534-1540)。
免疫組織染色:代表的なロットは、フリーフローティングマウス前脳切片のPGC-1αを検出しました(Tallaksen-Greene, S.J., et al. (2014).J Neurosci. 34(47):15658-15668)。
免疫沈降:代表的なロットは、マウス肝臓、骨格筋、および褐色脂肪組織ライセートからPGC-1αを免疫沈降させました(Boutant, M., et al. (2016).Cell Rep.14(9):2068-2075; Park, R.D., et al. (2014).J. Exerc.Nutrition Biochem.18(1):1-7; Kim, J.S., et al. (2014).J. Exerc.Nutrition Biochem.18(3):259-266; Philip, A., et al. (2011).J. Biol. Chem. 286(35):30561-30570)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、ヒト、マウス、およびラット骨格筋組織、ならびにラット褐色脂肪組織由来の核とミトコンドリア調製物の同様なPGC-1αを検出しました(Suwa, M., et al. (2015).J. Sports Sci. Med. 14(3):548-555; Lee, I., et al. (2015).Front.Pharmacol. 6:43; Vincent, G., et al. (2015).Front Physiol.6:51; Lombardi, A., et al. (2015).PLoS One.10(2):e0116498; Gouspillou, G., et al. (2014).FASEB J. 28(4):1621-1633; Saleem, A., et al. (2014).Am. J. Physiol.Cell Physiol.306(3):C241-249)。
免疫細胞染色:前回のロットを1:300希釈で免疫細胞染色に使用しました。
免疫蛍光染色:代表的なロットは、凍結マウスおよびラット筋組織切片のPGC-1αを検出しました(Gouspillou, G., et al. (2013).Longev.Healthspan.2(1):13; Matsuura, T., et al. (2007).J. Orthop.Res. 25(11):1534-1540)。
免疫組織染色:代表的なロットは、フリーフローティングマウス前脳切片のPGC-1αを検出しました(Tallaksen-Greene, S.J., et al. (2014).J Neurosci. 34(47):15658-15668)。
免疫沈降:代表的なロットは、マウス肝臓、骨格筋、および褐色脂肪組織ライセートからPGC-1αを免疫沈降させました(Boutant, M., et al. (2016).Cell Rep.14(9):2068-2075; Park, R.D., et al. (2014).J. Exerc.Nutrition Biochem.18(1):1-7; Kim, J.S., et al. (2014).J. Exerc.Nutrition Biochem.18(3):259-266; Philip, A., et al. (2011).J. Biol. Chem. 286(35):30561-30570)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、ヒト、マウス、およびラット骨格筋組織、ならびにラット褐色脂肪組織由来の核とミトコンドリア調製物の同様なPGC-1αを検出しました(Suwa, M., et al. (2015).J. Sports Sci. Med. 14(3):548-555; Lee, I., et al. (2015).Front.Pharmacol. 6:43; Vincent, G., et al. (2015).Front Physiol.6:51; Lombardi, A., et al. (2015).PLoS One.10(2):e0116498; Gouspillou, G., et al. (2014).FASEB J. 28(4):1621-1633; Saleem, A., et al. (2014).Am. J. Physiol.Cell Physiol.306(3):C241-249)。
抗PGC-1抗体は、PPARガンマコアクチベータ1-アルファとしても知られるPGC-1を検出するためのウサギポリクローナル抗体であり、ELISA、免疫細胞染色、免疫蛍光染色、免疫組織染色、免疫沈降、ウェスタンブロッティングで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
転写因子
転写因子
品質
マウスBAT抽出物においてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、 マウス褐色脂肪組織(BAT)由来の15 µgの核抽出物および全細胞ライセートにおいて、リコンビナントマウスPGC-1ならびに内在性PGC-1を検出できます。免疫原ペプチドでブロッキングを行うと、標的バンドの検出が完全にブロックされました。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、 マウス褐色脂肪組織(BAT)由来の15 µgの核抽出物および全細胞ライセートにおいて、リコンビナントマウスPGC-1ならびに内在性PGC-1を検出できます。免疫原ペプチドでブロッキングを行うと、標的バンドの検出が完全にブロックされました。
ターゲットの説明
実測値:約100 kDa。算出値:91.03/89.64/91.71/77.14 kDa(ヒトアイソフォーム1/B4/B5/L-PGG-1アルファ)、90.59 kDa(マウスアイソフォーム1; PGC-1a1)、90.62 kDa(ラット)。
物理的形状
20 mM PBSおよび0.1%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体
アフィニティー精製
保管および安定性
未希釈アリコートで、-70ºCで受領日から1年間安定です。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
アナリシスノート
コントロール
BAT核調製物
BAT核調製物
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB3242:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Long-term high-fat-diet feeding induces skeletal muscle mitochondrial biogenesis in rats in a sex-dependent and muscle-type specific manner.
Nutrition & Metabolism null
Metformin increases the PGC-1alpha protein and oxidative enzyme activities possibly via AMPK phosphorylation in skeletal muscle in vivo.
Journal of Applied Physiology (1985)
Differential gene expression of muscle-specific ubiquitin ligase MAFbx Atrogin-1 and MuRF1 in response to immobilization-induced atrophy of slow-twitch and fast-twitch muscles.
The Journal of Physiological Sciences : Jps null
Endurance exercise increases the SIRT1 and peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-1alpha protein expressions in rat skeletal muscle.
Metabolism, Clinical and Experimental null
Divergent skeletal muscle respiratory capacities in rats artificially selected for high and low running ability: a role for Nor1?
Journal of Applied Physiology (1985)