Merck
AB3239-I
Sigma-Aldrich
Anti-Myostatin Antibody, Near CT
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
GDF8, Growth/differentiation factor 8, GDF-8, Myostatin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MSTN(2660)
詳細
ミオスタチンは成長/分化因子8としても知られる骨格筋成長の負の調節因子であり、ヒトMSTN(別名:MSLHP、GDF8)遺伝子によってコードされています。ミオスタチンは、TGF-ßスーパーファミリー内の骨形成タンパク質(BMP)ファミリーのメンバーです。成長分化因子関連血清タンパク質1および2(GASP-1/2)とフォリスタチン関連遺伝子(FLRG)タンパク質は、ミオスタチンと相互作用し、その活性を負に調節することが報告されています(PMID:24019467、17878677)。MSTN遺伝子の変異は、筋肉量と筋力の増加を特徴とする筋肥大症(MSLHP)を引き起こすことが知られています。
免疫原
エピトープ:C末端近傍
ヒトミオスタチンのC末端近傍に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:50~1:1,000で使用、ヒト心筋細胞組織のミオスタチンを検出できます。
抗ミオスタチン抗体C末端近傍は、ミオスタチンに対する抗体で、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色で使用できます。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
シグナル伝達神経科学
品質
成人心臓組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgの成人心臓組織ライセート中のミオスタチンを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約31 kDa30~32 kDaのバンドは完全長の翻訳産物のカルボキシ末端部分のグリコシル化二量体と推定されました(Artaza, J.N., et al. (2007).J. of Endocrinology.194:63-76)。プロセッシングされた二量体に相当する32 kDaのバンドも検出しました(Artaza, J.N., et al. (2007).J. of Endocrinology.146(8):3547-3557)。
物理的形状
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
親和性
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB3239-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alterations in myostatin expression are associated with changes in cardiac left ventricular mass but not ejection fraction in the mouse.
Artaza, JN; Reisz-Porszasz, S; Dow, JS; Kloner, RA; Tsao, J; Bhasin, S; Gonzalez-Cadavid, NF
The Journal of Endocrinology null
Myostatin inhibits myogenesis and promotes adipogenesis in C3H 10T(1/2) mesenchymal multipotent cells.
Artaza, JN; Bhasin, S; Magee, TR; Reisz-Porszasz, S; Shen, R; Groome, NP; Meerasahib et al.
Endocrinology null
Aniko Keller-Pinter et al.
FEBS letters, 592(18), 3139-3151 (2018-08-22)
Myostatin, a TGF-β superfamily member, is a negative regulator of muscle growth. Here we describe how myostatin activity is regulated by syndecan-4, a ubiquitous transmembrane heparan sulfate proteoglycan. During muscle regeneration the levels of both syndecan-4 and promyostatin decline gradually
Kay-Marie Lamar et al.
PLoS genetics, 12(5), e1006019-e1006019 (2016-05-07)
Latent TGFβ binding proteins (LTBPs) regulate the extracellular availability of latent TGFβ. LTBP4 was identified as a genetic modifier of muscular dystrophy in mice and humans. An in-frame insertion polymorphism in the murine Ltbp4 gene associates with partial protection against