安全性情報
AB2277
Sigma-Aldrich
Anti-FOXP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
fork head-related protein like B, forkhead box P1, glutamine-rich factor 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rhesus macaque, rat, mouse, human
交差性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FOXP1(27086)
詳細
Forkhead box protein 1(FOXP1)はForkheadファミリーの転写因子のメンバーであり、その特徴は転写のリプレッサーであり、かつアクティベーターでもあることであり、また、翼型ヘリックスモチーフを形成することで他と区別されるDNA結合ドメインを持つという特徴があります。FOXP1は気道形態形成、肺上皮細胞の発達、早期の心臓発達に及ぼす重要な調節機能でも知られています。また、B-細胞の発達のマクロファージの分化においてNFκβとの関係で重要な役割を果たすことが知られています。 FOXP1はスプライス変異に起因する4種類のアイソフォームを持っています。このタンパク質はFOXP2、FOXP4と共にホモ二量体とヘテロ二量体を形成します。 研究によれば、FOXP1の過剰発現は腫瘍形成を誘発する可能性があるとされています。FOXP1発現の枯渇と変異は胎児の心臓、肺、食道上皮に欠陥をもたらす可能性があります。
特異性
この抗体はFOXP1のC-末端を認識します。
免疫原
エピトープ:C-末端
ヒトFOXP1のC末端に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
Anti-FOXP1 AntibodyはFOXP1のレベルを検出します&文献発表済み&WB、IC、IHでの使用が検証されています。
免疫組織染色: 前回ロットのAB2277を1:300で希釈して、炎症性皮膚疾患と正常ヒト腎臓糸球体組織のFOXP1を検出しました。
免疫細胞染色: 前回ロットを希釈倍率1:500で使用して、NIH/3T3、RAW264.7、およびHeLa細胞のFOXP1を検出しました。
研究のカテゴリ-
神経科学
エピジェネティクス& 核機能
研究のサブカテゴリー
転写因子
転写因子
品質
Jurkat細胞ライセートをウェスタンブロッティングで評価しました。
ウェスタンブロッティング:この抗体の1 µg/mLを使用して、10 µgのJurkat細胞ライセート中の複数のFOXP1アイソフォームを検出しました。
ターゲットの説明
FOXP1では4種のアイソフォームが観測されています(75/73、64および54 kDa)
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
Jurkat細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2277:
試験成績書(COA)